Przejdź do
79856
Isoborneol
analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
293,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
204-712-4
MDL number:
293,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
212-214 °C (subl.) (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@](C)([C@H](O)C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8-,10+/m1/s1
InChI key
DTGKSKDOIYIVQL-MRTMQBJTSA-N
General description
Isoborneol is a monoterpene and a known antioxidant, which is a component of several plant essential oils.
Application
Isoborneol may be used as a reference standard for the determination of isoborneol in plasma samples using headspace, solid-phase dynamic extraction coupled to gas chromatography−tandem mass spectrometry (HS-SPDE-GC−MS/MS).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR2431I13901CRM47523
Isoborneol analytical standard
Supelco
79856
Isoborneol
description
analytical standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
95%
description
certified reference material, TraceCERT®, 100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
format
-
format
-
format
single component solution
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
certified reference material, TraceCERT®
assay
≥95.0% (GC)
assay
-
assay
95%
assay
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isoborneol
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
200.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93.4 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)