Przejdź do
80038
Melamine-(triamine-15N3)
analytical standard
Synonim(y):
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine-15N3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5920,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H615N3N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.10
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
5920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
>300 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
mass shift
M+3
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[15NH2]c1nc([15NH2])nc([15NH2])n1
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)/i4+1,5+1,6+1
InChI key
JDSHMPZPIAZGSV-VMGGCIAMSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analysis Note
15N enrichment
minimum 80 atom% 15N (triamine)
minimum 20 atom% 15N (triazine)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
3266659288945414
Cyromazin PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45414
Cyromazin
description
analytical standard
description
VETRANAL®, analytical standard
description
>80 atom % 15N (triamine), <20 atom % 15N (triazine), ≥97% (CP)
description
PESTANAL®, analytical standard
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
agriculture
environmental
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mass shift
M+3
mass shift
M+3
mass shift
M+3
mass shift
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Melamine-(triamine-15N3)
Temperatura zapłonu (°C)
300 °C - closed cup
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Narządy docelowe
Urinary tract
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
572.0 °F - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
287476-11-3
CAS No.
287476-11-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)