Informacje o tej pozycji
vapor density
9.6 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 147 °C)
product line
Selectophore™
assay
99.50%
form
liquid
autoignition temp.
756 °F
expl. lim.
0.47 %, 236 °F
color
clear
refractive index
n
bp
340 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
density
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3
InChI key
DOIRQSBPFJWKBE-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dibutyl phthalate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Temperatura zapłonu (°F)
367.7 °F - open cup
Temperatura zapłonu (°C)
186.5 °C - open cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - ED ENV 1 - ED HH 1 - Repr. 1B
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
84-74-2
84-74-2
84-74-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?