Przejdź do
80286
2,4,6-Tris(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine
analytical standard, suitable for mass spectrometry (MS)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
197,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6F9N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.07
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-709-3
Beilstein/REAXYS Number:
302339
MDL number:
eCl@ss:
25140904
197,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.5% (GC)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, mass spectrometry (MS): suitable
refractive index
n20/D 1.313 (lit.)
bp
98.3-98.5 °C/748 mmHg (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1nc(nc(n1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6F9N3/c7-4(8,9)1-16-2(5(10,11)12)18-3(17-1)6(13,14)15
InChI key
LSGBKABSSSIRJF-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
443980CBR02435
description
analytical standard, suitable for mass spectrometry (MS)
description
97%
description
AldrichCPR
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
format
neat
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
application(s)
environmental
application(s)
-
application(s)
-
bp
98.3-98.5 °C/748 mmHg (lit.)
bp
98.3-98.5 °C/748 mmHg (lit.)
bp
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)