Przejdź do
80345
Tyramine
analytical standard
Synonim(y):
2-(4-Hydroxyphenyl)ethylamine, 4-(2-Aminoethyl)phenol, 4-Hydroxyphenethylamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
314,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC6H4CH2CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.18
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-115-8
Beilstein/REAXYS Number:
1099914
MDL number:
eCl@ss:
32150319
314,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.5% (GC), 98.0-102.0% (wt., NT)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
175-181 °C/8 mmHg (lit.)
mp
160-162 °C (lit.)
suitability
conforms to structure for Infrared spectrum
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H11NO/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,10H,5-6,9H2
InChI key
DZGWFCGJZKJUFP-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Biochem/physiol Actions
Can enter catecholaminergic terminals and be released as a false transmitter.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T90344W421501T2879
Tyramine analytical standard
Supelco
80345
Tyramine
description
analytical standard
description
≥98.0%
description
98%, FG
description
≥98%
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
-
grade
FG
grade
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
mp
160-162 °C (lit.)
mp
160-162 °C (lit.)
mp
160-162 °C (lit.)
mp
271-274 °C (lit.)
assay
≥98.5% (GC), 98.0-102.0% (wt., NT)
assay
≥98.0%
assay
98%
assay
≥98%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tyramine
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)