Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 922,00 zł |
Informacje o tej pozycji
922,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1cc(O)c2C[C@@H](OC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3)[C@@H](Oc2c1)c4cc(O)c(O)c(O)c4
InChI
1S/C22H18O11/c23-10-5-12(24)11-7-18(33-22(31)9-3-15(27)20(30)16(28)4-9)21(32-17(11)6-10)8-1-13(25)19(29)14(26)2-8/h1-6,18,21,23-30H,7H2/t18-,21+/m1/s1
InChI key
WMBWREPUVVBILR-NQIIRXRSSA-N
Application
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description from green tea, ≥98% (HPLC) | description phyproof® Reference Substance | description analytical standard |
| grade analytical standard | grade - | grade primary reference standard | grade analytical standard |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| assay ≥99% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC) |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (−)-Gallocatechin gallate
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?