Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1210,00 zł
agency
according to ISO 10273:2017
Quality Segment
product line
BioChemika
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
ferric chloride, 1 g/10 mL (in distilled water)
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
application(s)
clinical testing
food and beverages, microbiology
suitability
Proteus spp.
SMILES string
Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for microbiology | description reagent grade, 97% | description free-flowing, Redi-Dri™, reagent grade, 97% | description free-flowing, Redi-Dri™, sublimed grade, ≥99.9% |
| form liquid | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| suitability Proteus spp. | suitability - | suitability - | suitability - |
| agency according to ISO 10273:2017 | agency - | agency - | agency - |
| application(s) clinical testing | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?