Przejdź do
80452
Picric acid
purum, moistened with ≥40% water, ≥98.0% (calc. on dry substance, T)
Synonim(y):
PA, 2,4,6-Trinitrophenol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(O2N)3C6H2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.10
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
10305
Beilstein/REAXYS Number:
423400
Assay:
≥98.0% (calc. on dry substance, T)
Form:
solid
grade
purum
assay
≥98.0% (calc. on dry substance, T)
form
solid
quality
moistened with ≥40% water
expl. lim.
0.01 %
impurities
≥40% water
mp
122-123 °C (dried material) (lit.)
SMILES string
Oc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H
InChI key
OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Picric acid
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Desen. Expl. 1
Klasa składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
302.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
150 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)