Przejdź do
80609
(−)-β-Pinene
analytical standard
Synonim(y):
(1S,5S)-2(10)-Pinene, (1S,5S)-6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
393,00 zł
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1530,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.23
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39011007
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
242-060-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2038282
393,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
optical activity
[α]20/D −22±1°, neat
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.478
bp
164-165 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)[C@H]2CCC(=C)[C@@H]1C2
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-/m0/s1
InChI key
WTARULDDTDQWMU-IUCAKERBSA-N
General description
(-)-β-Pinene is a monoterpenoid, naturally found in the resins of pine trees and other conifers.It comprises of an exocyclic double bond in its structure.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CRM36327112089W290315
description
analytical standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
99%
description
natural, ≥97%, FG
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cannabis testing
cosmetics
food and beverages
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
grade
analytical standard
grade
TraceCERT®, certified reference material
grade
-
grade
FG, natural, Kosher, Halal
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (−)-β-Pinene
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
102.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
39 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)