Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 451,00 zł |
Informacje o tej pozycji
451,00 zł
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
solid
sustainability
Sustainability features
technique(s)
ion chromatography: suitable
mp
42-45 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤1 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, NH4+: ≤10 mg/kg, Na: ≤20 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
SMILES string
O1CCOCCOCCOCCOCCOCC1
InChI
1S/C12H24O6/c1-2-14-5-6-16-9-10-18-12-11-17-8-7-15-4-3-13-1/h1-12H2
InChI key
XEZNGIUYQVAUSS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for ion chromatography, ≥99.0% (GC) | description ≥99.0% | description purum, ≥99.0% (GC) | description 99% |
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99.0% | assay ≥99.0% (GC) | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| mp 42-45 °C (lit.) | mp 42-45 °C (lit.) | mp 42-45 °C (lit.), 38-41 °C | mp 42-45 °C (lit.) |
| greener alternative product characteristics Catalysis | greener alternative product characteristics Catalysis | greener alternative product characteristics Catalysis | greener alternative product characteristics Catalysis |
| greener alternative category | greener alternative category | greener alternative category | greener alternative category |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 18-Crown-6
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?