Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[(CH3)3CCO]2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.25
EC Number:
216-263-1
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
386552
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
purum
assay
≥98.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.409
bp
193 °C (lit.)
density
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)C(=O)OC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C10H18O3/c1-9(2,3)7(11)13-8(12)10(4,5)6/h1-6H3
InChI key
PGZVFRAEAAXREB-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
This product has been replaced by 143502-ALDRICH | Trimethylacetic anhydride 99%
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
162.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
72.5 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?