Przejdź do
81845
Propidium iodide
≥94% (HPLC), apoptosis marker, powder
Synonim(y):
3,8-Diamino-5-[3-(diethylmethylammonio)propyl]-6-phenylphenanthridinium diiodide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
367,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H34I2N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
668.39
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
247-081-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3843838
Assay:
≥94% (HPLC)
Form:
powder
367,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Propidium iodide, ≥94% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥94% (HPLC)
form
powder
mp
220-225 °C (dec.) (lit.)
fluorescence
λex 482 nm; λem 608 nm (pH 7.2), λex 540 nm; λem 608 nm (bound to DNA)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[I-].[I-].CC[N+](C)(CC)CCC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C27H33N4.2HI/c1-4-31(3,5-2)17-9-16-30-26-19-22(29)13-15-24(26)23-14-12-21(28)18-25(23)27(30)20-10-7-6-8-11-20;;/h6-8,10-15,18-19,29H,4-5,9,16-17,28H2,1-3H3;2*1H/q+1;;/p-1
InChI key
XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
General description
PI is used for selective labelling of dead cells.
Propidium iodide is a fluorescent intercalating agent used for staining. It functions as an apoptosis marker and has linear DNA-binding capacity. Propidium iodide is an effective indicator of tissue injury.
Application
Propidium iodide has been used:
  • to stain DNA in cell cycle analysis
  • to stain cells and cell nuclei
  • for the preparation of propidium iodide (PI)stock solution
  • to stain cells for flow cytometry
in scrape-loading dye transfer assay
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
537059P486479214
description
≥94% (HPLC)
description
Membrane impermeable DNA intercalator.
description
-
description
1 mg/mL in H2O, ready to use solution, 100 assays
form
powder
form
solid
form
liquid
form
liquid
assay
≥94% (HPLC)
assay
-
assay
≥94%
assay
≥90.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
mp
220-225 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
fluorescence
λex 540 nm; λem 608 nm (bound to DNA)
fluorescence
λex ~536 nm, λem ~617 nm
fluorescence
-
fluorescence
λex 530 nm; λem 620 nm±5 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propidium iodide
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Muta. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. How long and at what conditions can we store a 1 mg/ml solution of the product 81845?
    1 answer
    1. The stability of this product in solution has not been evaluated. However, the prepared 1.0 mg/mL solution, available as product P4864, is stable for at least 1 year when stored at 2-8°C. Similar storage and stability is expected for this item.