Przejdź do
83073
(+)-α-Terpineol
analytical standard
Synonim(y):
(R)-2-(4-Methyl-3-cyclohexenyl)isopropanol, (R)-p-Menth-1-en-8-ol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1610,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
232-081-5
Beilstein/REAXYS Number:
2041428
MDL number:
1610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
optical activity
[α]/D +90±10°, c = 0.1 in ethanol
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
density
0.94 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC[C@@H](CC1)C(C)(C)O
InChI
1S/C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3/t9-/m0/s1
InChI key
WUOACPNHFRMFPN-VIFPVBQESA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: cinnamomum mentha pimpinella salvia thymus valeriana glycyrrhiza
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
495985976559770
description
analytical standard
description
analytical standard
description
analytical standard
description
analytical standard
application(s)
food and beverages
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
food and beverages
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
assay
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Hello, I have a question regarding the product. It is mentioned that the purity is >97%, however, it is a mixture of enantiomers. Could you please tell me the enantiomeric ratio of the product. Thank you in advance
    1 answer
    1. The isomers are (+)-alpha-Terpineol and (-)-alpha-Terpineol. For Product 83073, the great majority is the (+)-isomer, as shown by the specific rotation on the Certificate of Analysis: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/83073-BULK-FBCCH4447.pdf.
      The enantiomeric excess or enantiomeric purity is not determined on the Certificate of Analysis , thus the information on the exact ratio of the (+) and (-) isomers cannot be provided.