Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 875,00 zł |
Informacje o tej pozycji
875,00 zł
grade
derivatization grade (GC derivatization)
Quality Segment
form
solution
quality
LiChropur™, for esterification of fatty acids for GC purposes
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
concentration
~10% in 1-butanol (∼1.3 M)
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, gas chromatography (GC): suitable, ion chromatography: suitable
density
0.87 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FB(F)F
InChI
1S/BF3/c2-1(3)4
InChI key
WTEOIRVLGSZEPR-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ~10% in 1-butanol (∼1.3 M), derivatization grade (GC derivatization), LiChropur™ | description ~10% (~1.3 M), derivatization grade (GC derivatization), LiChropur™ |
| grade derivatization grade (GC derivatization) | grade derivatization grade (GC derivatization) |
| form solution | form liquid |
| concentration ~10% in 1-butanol (∼1.3 M) | concentration ~10% (~1.3 M) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| density 0.87 g/mL at 20 °C | density 0.86 g/mL at 20 °C |
| reaction suitability reagent type: derivatization reagent | reaction suitability reagent type: derivatization reagent |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?