Przejdź do
83580
Reserpine
≥99.0% (HPLC), serotonin uptake inhibitor, solid
Synonim(y):
(3β, 16β, 17α, 18β, 20α)-11,17-Dimethoxy-18-[(3,4,5-trimethoxybenzoyl)oxy]yohimban-16-carboxylic acid methyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
193,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
715,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H40N2O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
608.68
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-047-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
102014
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥99.0% (HPLC)
Form:
solid
193,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Reserpine, crystallized, ≥99.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]20/D −123±3°, c = 1% in chloroform
quality
crystallized
mp
~265 °C (dec.)
SMILES string
CO[C@H]1[C@@H](C[C@@H]2CN3CCc4c([nH]c5cc(OC)ccc45)[C@H]3C[C@@H]2[C@@H]1C(=O)OC)OC(=O)c6cc(OC)c(OC)c(OC)c6
InChI
1S/C33H40N2O9/c1-38-19-7-8-20-21-9-10-35-16-18-13-27(44-32(36)17-11-25(39-2)30(41-4)26(12-17)40-3)31(42-5)28(33(37)43-6)22(18)15-24(35)29(21)34-23(20)14-19/h7-8,11-12,14,18,22,24,27-28,31,34H,9-10,13,15-16H2,1-6H3/t18-,22+,24-,27-,28+,31+/m1/s1
InChI key
QEVHRUUCFGRFIF-MDEJGZGSSA-N
Gene Information
human ... SLC18A2(6571)
General description
Reserpine is an indole alkaloid that irreversibly binds vesicular monoamine transporters VMAT1 and VMAT2. It is a sympatholytic drug useful in treating systemic hypertension.
Application
Reserpine has been used as a test chemical in performance studies.
Biochem/physiol Actions
Reserpine is used to treat hypertensive pregnancy difficulties. This drug is also considered as antipsychotic and antihypertensive, to regulate high blood pressure.
Inhibits vesicular uptake of catecholamines and serotonin.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL82642PHR1750R0200000
Reserpine phyproof® Reference Substance
PHL82642
Reserpine
Reserpine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
R0200000
Reserpine
description
crystallized, ≥99.0% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
solid
form
solid
form
-
form
-
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
quality
crystallized
quality
-
quality
-
quality
-
Gene Information
human ... SLC18A2(6571)
Gene Information
human ... SLC18A2(6571)
Gene Information
human ... SLC18A2(6571)
Gene Information
human ... SLC18A2(6571)
mp
~265 °C (dec.)
mp
~265 °C (dec.)
mp
~265 °C (dec.)
mp
~265 °C (dec.)
optical activity
[α]20/D −123±3°, c = 1% in chloroform
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Reserpine
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1A - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)