Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 135,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 256,00 zł |
Informacje o tej pozycji
135,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
4.4 (vs air)
vapor pressure
0.03 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99.7% (GC)
autoignition temp.
978 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
5.9 %
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
218 °C (lit.)
mp
79.5-81.0 °C, 80-82 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H
InChI key
UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description suitable for scintillation, ≥99% |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, chromatography: suitable, HPLC: suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, chromatography: suitable, HPLC: suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) - |
| application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - |
| assay ≥99.7% (GC) | assay - | assay - | assay ≥99% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Naphthalene
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
173.3 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
78.5 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
91-20-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?