Przejdź do
84692
Sulfur dioxide
≥99.9%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
SO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
64.06
UNSPSC Code:
12142100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-195-2
Beilstein/REAXYS Number:
3535237
MDL number:
Assay:
≥99.9%
Form:
gas
vapor density
2.26 (21 °C, vs air)
vapor pressure
1779 mmHg ( 21 °C)
assay
≥99.9%
form
gas
impurities
≤0.02% water, ≤0.05% H2SO4
bp
−10 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
density
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=S=O
InChI
1S/O2S/c1-3-2
InChI key
RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Cylinder with net 2.4kg
Other Notes
Recommended DIN 477 - Nr. 7
Sales restrictions may apply
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfur dioxide
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Klasa składowania
2A - Gases
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles
Narządy docelowe
Respiratory system
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B - STOT SE 1 Inhalation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)