Przejdź do
85548
Span® 80
viscosity 1000-2000 mPa.s (20 °C)
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
Sorbitan monooleate, Span® 80
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
353,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H44O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
428.60
UNSPSC Code:
41115710
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
215-665-4
Beilstein/REAXYS Number:
8172514
MDL number:
353,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
non-ionic
Quality Segment
form
liquid
mol wt
428.60 g/mol
sustainability
Sustainability features
refractive index
n20/D 1.48 (lit.)
viscosity
1000-2000 mPa.s(20 °C)
HLB value
4.3±1.0
density
0.99 g/mL at 20 °C, 0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
[H][C@@](O)(COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)[C@H]1OC[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C24H44O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22(27)29-19-21(26)24-23(28)20(25)18-30-24/h9-10,20-21,23-26,28H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-/t20-,21+,23+,24+/m0/s1
InChI key
NWGKJDSIEKMTRX-AAZCQSIUSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is biodegradable surfactant, thus aligns with "Use of Renewable Feedstocks" and "Design for Degradation" principles of Green Chemistry, and belongs to "12 principles aligned" category of our greener alternatives.
Span® 80 is a sorbitan ester series of surfactant. It is produced by esterification of one or more sorbitan hydroxyl group with fatty acid. It is hydrophobic in nature. This non-ionic surfactant can be used to form oil-in-water emulsions and in combination with low HLB surfactants can form water-in-oil emulsions. EPA approved oil spill dispersant.
Application
Span® 80 was suitable as surfactant in the preparation of Poly(divinylbenzene) emulsion-derived (PolyHIPE) solid foam. It may be suitable as emulsifier used to extract 24 samples of emulsion explosives with hexane which were analysed using GC-MS.
Legal Information
Span is a registered trademark of Croda International PLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S676009569S6635
Span® 80 viscosity 1000-2000 mPa.s (20 °C)
Supelco
85548
Span® 80
® 80 suitable for GC
Supelco
09569
® 80
description
viscosity 1000-2000 mPa.s (20 °C)
description
nonionic surfactant
description
suitable for GC
description
-
form
liquid
form
-
form
-
form
-
viscosity
1000-2000 mPa.s(20 °C)
viscosity
-
viscosity
-
viscosity
-
density
0.986 g/mL at 25 °C (lit.), 0.99 g/mL at 20 °C
density
-
density
0.99 g/mL at 20 °C, 0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
mol wt
428.60 g/mol
mol wt
428.62 g/mol
mol wt
428.60 g/mol
mol wt
346.47 g/mol
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
description
non-ionic
description
-
description
non-ionic
description
non-ionic
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Span® 80
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?