Przejdź do
87296
Tetraheptylammonium bromide
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (AT)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
749,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)6]4N(Br)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
490.69
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-459-3
Beilstein/REAXYS Number:
3763391
MDL number:
749,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
cationic
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT)
form
flakes
quality
LiChropur™
mol wt
490.69 g/mol
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, ion chromatography: suitable, ion pair chromatography: suitable
mp
87-89 °C (lit.), 89-91 °C
λ
10 % in methanol
UV absorption
λ: 240 nm Amax: 0.04, λ: 250 nm Amax: 0.03, λ: 260 nm Amax: 0.02, λ: 500 nm Amax: 0.02
suitability
corresponds to standard for filter test
SMILES string
[Br-].CCCCCCC[N+](CCCCCCC)(CCCCCCC)CCCCCCC
InChI
1S/C28H60N.BrH/c1-5-9-13-17-21-25-29(26-22-18-14-10-6-2,27-23-19-15-11-7-3)28-24-20-16-12-8-4;/h5-28H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
YQIVQBMEBZGFBY-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Novel potentiometric application for the determination of pantoprazole sodium and itopride hydrochloride in their pure and combined dosage form: Highlights a novel potentiometric method where Tetraheptylammonium bromide is used as an ion-pairing agent to enhance the sensitivity and selectivity of drug measurement in pharmaceutical formulations, demonstrating its importance in analytical chemistry and quality control applications (Ragab et al., 2015).
Other Notes
Discover LiChropur™ reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8730187297
description
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (AT)
description
≥99.0% (AT)
description
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (AT)
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99.0% (AT)
form
flakes
form
flakes
form
crystals
suitability
corresponds to standard for filter test
suitability
-
suitability
corresponds to standard for filter test
mp
89-91 °C, 87-89 °C (lit.)
mp
87-89 °C (lit.)
mp
99-100 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetraheptylammonium bromide
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)