Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1560,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1560,00 zł
description
cationic
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT)
form
crystals
quality
LiChropur™
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, ion chromatography: suitable, ion pair chromatography: suitable
mp
>300 °C (lit.)
λ
10 % in H2O
UV absorption
λ: 240 nm Amax: 0.06, λ: 250 nm Amax: 0.03, λ: 260 nm Amax: 0.02, λ: 500 nm Amax: 0.02
suitability
corresponds to standard for filter test
SMILES string
[Br-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.BrH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
DDFYFBUWEBINLX-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
- pH Standardization in Analytical Chemistry: Buffers serve as critical components in the batch-to-batch reproducibility studies for primary pH methods, ensuring high precision in pH measurement across various scientific disciplines, from pharmaceuticals to environmental science (Asakai et al., 2024).
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetramethylammonium bromide
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?