Przejdź do
87929
1-Hexyl-3-methylimidazolium chloride
≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
HMIMCl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
231,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H19ClN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.72
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8356525
Assay:
≥97.0% (HPLC)
Form:
liquid
231,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
liquid
SMILES string
[Cl-].CCCCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C10H19N2.ClH/c1-3-4-5-6-7-12-9-8-11(2)10-12;/h8-10H,3-7H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
NKRASMXHSQKLHA-UHFFFAOYSA-M
General description
1-hexyl-3-methylimidazolium chloride is an ionic liquid (IL). Its surface and bulk properties in aqueous solution at various temperatures indicates that it behaves as a short-chain cationic surfactant and shows aggregation behavior.
Physical form
Ionic solvent, liquid salt
Other Notes
Ionic liquid employed in the catalytic, solvent-free alkylation; catalyst for polymerization of olefins.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
91508671541
description
≥97.0% (HPLC)
description
≥97.0% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
-
Still not finding the right product?
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)