Przejdź do
87972
M-Gredient® Soy Peptone for Biotechnology and Microbiology
Encymatically Digested
Synonim(y):
Peptone from soybean
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
514,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
41106212
eCl@ss:
42040102
EC Number:
293-434-7
NACRES:
NA.85
514,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
M-Gredient® Soy Peptone B2, Encymatically Digested
biological source
soybean
Quality Segment
form
powder
composition
total nitrogen (N), ≥8%
packaging
pkg of 1 kg, pkg of 5 kg
storage condition
protect from light
ign. residue
≤22%
loss
≤6.0% loss on drying
pH
6.4-7.8
solubility
H2O: 2%, clear, brownish-yellow
application(s)
biotechnology/fermenter
microbiology
storage temp.
2-30°C
General description
Peptone from soybean is a papaic soy hydrolysate, multi-step purified with low molecular weight. It is widely used in the lactic acid bacteria fermentation industry. It is a fine beige powder easily soluble in water. It is manufactured with raw materials from vegetal origin only (non-GMO).It′s natural nitrogen content combined with naturally occurring vitamins as well as a high concentration of carbohydrates makes this peptone suitable for cultivating fastidious microorganisms.
Application
Peptone from soybean is used in the preparation of microbiological culture media. Owing to its rich nutrient source, it is ideal for facilitating growth of a variety of microorganisms including fastidious bacteria or fungi.
Legal Information
M-GREDIENT is a registered trademark of Merch KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
701787017482303
description
Encymatically Digested
description
Papaic Digested
description
Peptically Digested
description
Pancreatically Digested
biological source
soybean
biological source
soybean
biological source
bovine skeletal muscle
biological source
bovine milk
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
biotechnology/fermenter
microbiology
application(s)
biotechnology/fermenter
microbiology
application(s)
biotechnology/fermenter
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
solubility
H2O: 2%, clear, brownish-yellow
solubility
H2O: 2%, clear, yellow to brownish-yellow
solubility
H2O: 2%, clear, slightly yellow to brown
solubility
H2O: 2%, clear, yellow to tan, water: soluble 2%, clear, faintly brown-yellow
pH
6.4-7.8
pH
6.6-7.6
pH
6.5-7.5
pH
7.0±0.5 (2% in H2O)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under M-Gredient® Soy Peptone B2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)