Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
SOCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.97
EC Number:
231-748-8
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1209273
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
97 mmHg ( 20 °C)
grade
puriss.
assay
≥99.0%
form
liquid
color
APHA: ≤50
refractive index
n
bp
79 °C (lit.)
mp
−105 °C (lit.)
density
1.631 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClS(Cl)=O
InChI
1S/Cl2OS/c1-4(2)3
InChI key
FYSNRJHAOHDILO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thionyl chloride
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?