Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 661,00 zł |
Informacje o tej pozycji
661,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=P(NC(C)C)(OC1=CC(C)=C(SC([2H])([2H])[2H])C=C1)OCC
InChI key
ZCJPOPBZHLUFHF-VPYROQPTSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description PESTANAL®, analytical standard | description PESTANAL®, analytical standard | description PESTANAL®, analytical standard |
| format neat | format neat | format neat |
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (GC) |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| product line PESTANAL® | product line PESTANAL® | product line PESTANAL® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?