Przejdź do
89428
Flubendiamide-(Ph-methyl-d3)
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
N2-[1,1-Dimethyl-2-(methylsulfonyl)ethyl]-3-iodo-N1-{2-methyl-d3-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl}-1,2-benzenedicarboxamide, Flubendiamide-d3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
577,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23D3H19F7IN2O4S
Masa cząsteczkowa:
685.41
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
25140904
577,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
format
neat
storage temp.
2-8°C
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
943563280114135
description
PESTANAL®, analytical standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
PESTANAL®, analytical standard
description
analytical standard
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥95.0% (HPLC)
grade
analytical standard
grade
TraceCERT®, certified reference material
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
application(s)
agriculture
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
100
Piktogramy
Environment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)