Przejdź do
89600
Methylhydroquinone
purum, ≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
Toluhydroquinone
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H3-1,4-(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-443-7
Beilstein/REAXYS Number:
2041489
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
crystals
grade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
crystals
autoignition temp.
851 °F
mp
126-128 °C, 128-130 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,8-9H,1H3
InChI key
CNHDIAIOKMXOLK-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylhydroquinone
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
341.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
172 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)