Przejdź do
89910
Withaferin A
analytical standard
Synonim(y):
4β,5β,6β,22R)-5,6-Epoxy-4,22,27-trihydroxy-1-oxo-ergosta-2,24-dien-26-oic acid δ-lactone, Withaferine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2680,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H38O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
470.60
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
eCl@ss:
32129103
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H]([C@H]1CC(C)=C(CO)C(=O)O1)[C@H]2CC[C@H]3[C@@H]4C[C@H]5O[C@]56[C@@H](O)C=CC(=O)[C@]6(C)[C@H]4CC[C@]23C
InChI
1S/C28H38O6/c1-14-11-21(33-25(32)17(14)13-29)15(2)18-5-6-19-16-12-24-28(34-24)23(31)8-7-22(30)27(28,4)20(16)9-10-26(18,19)3/h7-8,15-16,18-21,23-24,29,31H,5-6,9-13H2,1-4H3/t15-,16-,18+,19-,20-,21+,23-,24+,26+,27-,28+/m0/s1
InChI key
DBRXOUCRJQVYJQ-CKNDUULBSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: withania
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL89824W4394681535
Withaferin A phyproof® Reference Substance
PHL89824
Withaferin A
description
analytical standard
description
phyproof® Reference Substance
description
≥95% (HPLC)
description
A cell-permeable steroidal lactone that displays antitumor, anti-inflammatory, radiosensitizing, and immunosuppressive properties.
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
-
technique(s)
chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
primary reference standard
grade
-
grade
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Withaferin A
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
438.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
226 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)