Przejdź do
89931
Pendimethalin
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
885,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H19N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.31
EC Number:
254-938-2
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
2157711
MDL number:
eCl@ss:
25140904
885,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
format
neat
SMILES string
CCC(CC)Nc1c(cc(C)c(C)c1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H19N3O4/c1-5-10(6-2)14-12-11(15(17)18)7-8(3)9(4)13(12)16(19)20/h7,10,14H,5-6H2,1-4H3
InChI key
CHIFOSRWCNZCFN-UHFFFAOYSA-N
General description
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4589236191GF29431694
Indium foil, 100x100mm, thickness 2.0mm, as rolled, 99.999%
GF29431694
Indium
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
100 μg/mL in methanol, PESTANAL®, analytical standard
description
PESTANAL®, analytical standard
description
foil, 100x100mm, thickness 2.0mm, as rolled, 99.999%
format
neat
format
single component solution
format
neat
format
-
grade
TraceCERT®, certified reference material
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
-
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Goodfellow 294-316-94
product line
TraceCERT®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
-
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pendimethalin
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
40487-42-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)