Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 325,00 zł |
Informacje o tej pozycji
325,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
O=C(C)\C=C\C1=C(CCCC1(C)C)C
InChI
1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h7-8H,5-6,9H2,1-4H3/b8-7+
InChI key
PSQYTAPXSHCGMF-BQYQJAHWSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description analytical standard | description technical grade, 90% |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - |
| grade analytical standard | grade technical grade |
| format neat | format - |
| application(s) cleaning products | application(s) - |
| assay ≥97.0% (GC) | assay 90% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Ionone
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
258.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
126 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?