Przejdź do
91095
Trichloroacetyl isocyanate
purum, ≥97.0% (GC)
Synonim(y):
2,2,2-Trichloroacetyl isocyanate, alpha,alpha,alpha-Trichloroacetyl isocyanate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
429,00 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1990,00 zł
1492,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cl3CCONCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.40
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-165-7
Beilstein/REAXYS Number:
971201
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
429,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.480
bp
80-85 °C/20 mmHg (lit.)
density
1.581 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, chloro, isocyanate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(Cl)(Cl)C(=O)N=C=O
InChI
1S/C3Cl3NO2/c4-3(5,6)2(9)7-1-8
InChI key
GRNOZCCBOFGDCL-UHFFFAOYSA-N
General description
Trichloroacetyl isocyanate (TAI) is a versatile building block in organic synthesis. It is also used as an in situ derivatizing reagent for the characterization of phenols, alcohols, and amines.
Application
  • One-pot synthesis of 2-acylaminobenzimidazoles: A study on the synthesis of 2-acylaminobenzimidazoles via a reaction between trichloroacetyl isocyanate and 1,2-phenylenediamine derivatives (Shajari et al., 2018).
  • Cabamothioate compounds: Research on the synthesis of S-aryl (trichloroacetyl) carbamothioate from a reaction of 2-naphthalenethiol or thiophenol derivatives and trichloroacetyl isocyanate (Shajari et al., 2021).
  • Chiral calyx[4]arenes: Diastereoselective synthesis of inherently chiral calyx[4]arenes via reaction of trichloroacetyl isocyanate with 1,3-dihydroxy calixarene (Boyko et al., 2016).
Other Notes
Derivatizing reagent for the structural assignment to hydroxy compounds by NMR; Used in negative ion chemical ionization mass spectrometry
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
217328
description
purum, ≥97.0% (GC)
description
96%
assay
≥97.0% (GC)
assay
96%
Quality Level
100
Quality Level
200
density
1.581 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.581 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
-
refractive index
n20/D 1.480
refractive index
n20/D 1.480 (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trichloroacetyl isocyanate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
150.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
66 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)