Przejdź do
92574
Mefenamic acid
analytical standard
Synonim(y):
2-[(2,3-Dimethylphenyl)amino]benzoic acid, N-(2,3-Xylyl)anthranilic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H15NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.29
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-513-1
MDL number:
eCl@ss:
25140904
280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.5% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤1.0% water
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
SMILES string
Cc1cccc(Nc2ccccc2C(O)=O)c1C
InChI
1S/C15H15NO2/c1-10-6-5-9-13(11(10)2)16-14-8-4-3-7-12(14)15(17)18/h3-9,16H,1-2H3,(H,17,18)
InChI key
HYYBABOKPJLUIN-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
An NSAID. Circumvents MRP-mediated multidrug resistance. Specifically and significantly potentiates the cytotoxicity of anthracyclines as well as teniposide, VP-16 and vincristine.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M42671379605M0252600
Mefenamic acid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
M0252600
Mefenamic acid
description
analytical standard
description
-
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
grade
analytical standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
assay
≥98.5% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
impurities
≤1.0% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mefenamic acid
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)