Przejdź do
93074
Pentachlorobenzene
TraceCERT®, certified reference material, 1H-qNMR Standard and suitable for chromatographic applications, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
419,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HC6Cl5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.34
EC Number:
210-172-0
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.04
Beilstein/REAXYS Number:
1911550
MDL number:
eCl@ss:
25140904
419,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
TraceCERT®, certified reference material
product line
TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
bp
275-277 °C (lit.)
mp
84-87 °C (lit.)
density
1.609 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6HCl5/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9/h1H
InChI key
CEOCDNVZRAIOQZ-UHFFFAOYSA-N
General description
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Other Notes
Check out ChemisTwin, our brand new online portal for identity confirmation of NMR spectra. A feature for quantitative NMR is in development. Learn more or reach out to us for a free trial.
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
13132635886P2604
description
TraceCERT®, certified reference material, 1H-qNMR Standard and suitable for chromatographic applications, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
96%
description
PESTANAL®, analytical standard
description
97%
format
neat
format
-
format
neat
format
-
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
-
grade
analytical standard
grade
-
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
mp
84-87 °C (lit.)
mp
84-87 °C (lit.)
mp
84-87 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pentachlorobenzene
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)