Przejdź do
94971
Bisphenol P
analytical standard
Synonim(y):
4,4′-(1,4-Phenylenediisopropylidene)bisphenol, Bisphenol P
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4[C(CH3)2C6H4OH]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.46
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
193-195 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(cc2)C(C)(C)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C24H26O2/c1-23(2,19-9-13-21(25)14-10-19)17-5-7-18(8-6-17)24(3,4)20-11-15-22(26)16-12-20/h5-16,25-26H,1-4H3
InChI key
GIXXQTYGFOHYPT-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)