This product is stored in room temperature.
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.19
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-391-2
Beilstein/REAXYS Number:
113100
MDL number:
eCl@ss:
32129103
910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
190 °C (lit.)
mp
77-80 °C (lit.), 85-87 °C
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
Cc1nc(C)c(C)nc1C
InChI
1S/C8H12N2/c1-5-6(2)10-8(4)7(3)9-5/h1-4H3
InChI key
FINHMKGKINIASC-UHFFFAOYSA-N
General description
2,3,5,6-Tetramethylpyrazine is a flavor compound belonging to the class of pyrazines. It is found to be a main active ingredient of the traditional Chinese medicine, Chuanxiong and Ma-Huang herbs, used to treat asthma.
Application
2,3,5,6-Tetramethylpyrazine may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in Ephedrae herba and Ephedra sinica Stapf using different chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,3,5,6-Tetramethylpyrazine
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the storage temperature of this product?