Przejdź do
95446
1-Octanol
analytical standard
Synonim(y):
Alcohol C8, Capryl alcohol, Octyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
283,00 zł
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.23
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-917-6
Beilstein/REAXYS Number:
1697461
MDL number:
eCl@ss:
25140904
283,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
4.5 (vs air)
vapor pressure
0.14 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99.7% (GC)
autoignition temp.
523 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.429
bp
196 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
density
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCO
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI key
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Octanol is saturated fatty alcohol with potential application as a biofuel due to its diesel-like properties.
1-Octanol may be used in combination with methanol as the mobile phase, to obtain a lipophilicity index for a set of complex molecules, using reversed phase high performance liquid chromatography method (RP-HPLC).
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Application
1-Octanol may be used as an extraction solvent in the determination of ochratoxin A and neonicotinoid insecticide residues, wine samples, honey samples, and tea samples using chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Biochem/physiol Actions
Blocks T-type Ca2+ channels
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
112615
Supelco
Supelco
95446
1-Octanol
description
analytical standard
description
ReagentPlus®, 99%
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, chromatography: suitable
technique(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
-
format
neat
format
-
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
-
assay
≥99.7% (GC)
assay
99%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Octanol
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
187.7 °F
Temperatura zapłonu (°C)
86.5 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)