Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 263,00 zł |
Informacje o tej pozycji
263,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
4.55 (vs air)
vapor pressure
0.18 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5% (GC)
autoignition temp.
723 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
0.8 %, 100 °F, 5 %, 150 °F
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.541 (lit.), n20/D 1.542
bp
207 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
density
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
C1CCc2ccccc2C1
InChI
1S/C10H12/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
InChI key
CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
supp_hazards
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
159.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
71 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?