Przejdź do
95470
Xanthene
purum, ≥98.0% (GC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H10O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.22
EC Number:
202-194-4
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
133939
MDL number:
eCl@ss:
32150319
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥98.0% (GC)
bp
310-312 °C (lit.)
mp
101-102 °C
SMILES string
C1c2ccccc2Oc3ccccc13
InChI
1S/C13H10O/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)14-12/h1-8H,9H2
InChI key
GJCOSYZMQJWQCA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)