Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
620,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥90% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤0.3% water
refractive index
n20/D 1.470-1.486, n20/D 1.478 (lit.)
bp
173-175 °C (lit.)
density
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C1=CC=C(C)CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,6,8H,5,7H2,1-3H3
InChI key
YHQGMYUVUMAZJR-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description ≥95.0% (GC) | description 85% | description ≥89%, FCC, FG |
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade Halal, Fragrance grade, FG, Kosher |
| format neat | format - | format - | format - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
| density 0.837 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.837 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.837 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.837 g/mL at 25 °C (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300, 400 |
| refractive index n20/D 1.478 (lit.), n20/D 1.470-1.486 | refractive index n20/D 1.478 (lit.) | refractive index n20/D 1.478 (lit.) | refractive index n20/D 1.478 (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Terpinene
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
122.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
50 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
99-86-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?