Przejdź do
97009
Bisphenol FL
analytical standard
Synonim(y):
4,4′-(9-Fluorenylidene)diphenol, 9,9-Bis(4-hydroxyphenyl)fluorene, BPFL, BisP-FL
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H18O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
350.41
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
406-950-6
Beilstein/REAXYS Number:
2060986
MDL number:
eCl@ss:
32129103
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
224-226 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C3(c2ccc(O)cc2)c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C25H18O2/c26-19-13-9-17(10-14-19)25(18-11-15-20(27)16-12-18)23-7-3-1-5-21(23)22-6-2-4-8-24(22)25/h1-16,26-27H
InChI key
YWFPGFJLYRKYJZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Bisphenol FL (BPFL) is a fluorinated derivative of bisphenol (BP), a wide group of chemicals with similar structures, recognized as environmental pollutants. Bisphenol A (BPA), and its structural analogs are widely used as plasticizers and monomers for synthetic materials, industrial and consumer products including fluorine rubber, food container linings, canned food, thermal receipts, etc.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Bisphenol FL may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in:
  • Human breast milk using gas chromatography-tandem mass spectrometry (GC-MS/MS).
  • Wastewaters and surface water using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
3236-71-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)