Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 616,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 802,00 zł |
Informacje o tej pozycji
616,00 zł
grade
certified reference material
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
manufacturer/tradename
RTC COND-1412-1
concentration
in H2O
application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
format
single component solution
storage temp.
2-30°C
General description
The certificate of analysis (CoA) includes information such as traceability, uncertainty, stability, homogeneity and safety.
Application
Featured as a standard in the fabrication of electrical conductivity sensors for 2D mapping of ammonia released into the water.
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description certified reference material | description certified reference material | description certified reference material | description certified reference material |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| manufacturer/tradename RTC COND-1412-1 | manufacturer/tradename RTC COND-147-1 | manufacturer/tradename RTC COND-25-0.500 | manufacturer/tradename RTC COND-2060-0.500 |
| concentration in H2O | concentration in H2O | concentration in H2O | concentration in H2O |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?