Przejdź do
A2250
Warfarin
analytical standard
Synonim(y):
4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)coumarin, Coumafene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
674,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H16O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.33
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-377-6
Beilstein/REAXYS Number:
8868198
MDL number:
eCl@ss:
25140904
674,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
agency
EPA 1694
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
162-164 °C (lit.)
application(s)
clinical testing
format
neat
SMILES string
CC(=O)CC(c1ccccc1)C2=C(O)c3ccccc3OC2=O
InChI
1S/C19H16O4/c1-12(20)11-15(13-7-3-2-4-8-13)17-18(21)14-9-5-6-10-16(14)23-19(17)22/h2-10,15,21H,11H2,1H3
InChI key
PJVWKTKQMONHTI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... VKORC1(79001)
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BP6721719000CRM45706
Warfarin analytical standard
Supelco
A2250
Warfarin
Warfarin British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP672
Warfarin
Warfarin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1719000
Warfarin
description
analytical standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Gene Information
human ... VKORC1(79001)
Gene Information
human ... VKORC1(79001)
Gene Information
human ... VKORC1(79001)
Gene Information
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
agency
EPA 1694
agency
-
agency
USP
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Warfarin
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Narządy docelowe
Blood
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
81-81-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?