Przejdź do
A4382
4-Aminoantipyrine
reagent grade
Synonim(y):
4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Ampyrone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
342,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
342,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
400,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
624,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H13N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.24
UNSPSC Code:
51384603
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-452-3
Beilstein/REAXYS Number:
181635
MDL number:
342,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
mp
105-110 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL
SMILES string
CN1N(c2ccccc2)C(=O)C(N)=C1C
InChI
1S/C11H13N3O/c1-8-10(12)11(15)14(13(8)2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,12H2,1-2H3
InChI key
RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for glucose determination in the presence of phenol and peroxidase.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
335280680043827
description
reagent grade
description
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99%
description
for spectrophotometric det. of H2O2 and phenols, ≥98.0%
description
analytical standard
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥98.0%, ≥98.0% (NT)
assay
≥99.0% (HPLC)
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear to slightly hazy
solubility
-
grade
reagent grade
grade
puriss. p.a.
grade
-
grade
analytical standard
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
-
form
-
form
-
mp
105-110 °C (lit.)
mp
105-110 °C (lit.), 107-109 °C
mp
108-110 °C, 105-110 °C (lit.)
mp
105-110 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Aminoantipyrine
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the recommended storage method for stock solutions of item A4382, 4-Aminoantipyrine?
    1 answer
    1. To enhance solubility, it is advised to warm the tube at 37 ℃ and subsequently shake it in an ultrasonic bath for a brief period. Stock solutions can be stored at temperatures below -20℃ for several months. Ideally, it is recommended to prepare and utilize the solution on the same day. However, if advance preparation is necessary, stock solutions must be sealed and stored below -20℃. Prior to use, allowing the vial to reach room temperature for at least an hour is recommended.