Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 131,00 zł |
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 497,00 zł |
Informacje o tej pozycji
131,00 zł
biological source
bovine
Quality Segment
sterility
aseptically filled
assay
4.8-5.5% protein basis (biuret)
form
solution
purified by
heat shock fractionation
does not contain
stabilizer or preservative
origin
USA origin
concentration
4.8-5.5% (biuret), 5% in 0.85% sodium chloride
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Application
- as a component in Opti-minimum essential medium (MEM) to serve as the transfection media to study the effect of albumin on transfection efficiency
- as a component in 0.1% Tween-20/PBS (PBST) in diluting primary antibodies to incubate cells
- to incubate hydroxyapatite (HA) for in vitro study
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 5% in 0.85% sodium chloride, aseptically filled | description 30%±2% in 0.85% sodium chloride, aseptically filled | description 30% in 0.85% sodium chloride, aseptically filled | description 30% in saline, IgG free, aseptically filled |
| assay 4.8-5.5% protein basis (biuret) | assay 28-32% protein basis (biuret) | assay 28-32% (biuret) | assay 28-32% protein basis (biuret) |
| origin USA origin | origin USA origin | origin USA origin | origin USA origin |
| biological source bovine | biological source bovine | biological source bovine | biological source bovine |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solution | form solution | form solution | form solution |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bovine Serum Albumin solution
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?