Przejdź do
A5348
N-(5-Aminopentyl)biotinamide trifluoroacetate salt
solid, ≥98% (TLC)
Synonim(y):
Biotin–cadaverine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2960,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H29F3N4O4S
Masa cząsteczkowa:
442.50
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
eCl@ss:
32150319
2960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
solid
mol wt
442.5
color
white to off-white
solubility
DMSO or DMF: soluble
application(s)
hematology
histology
tissue diagnostics
storage temp.
room temp
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.NCCCCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SCC2NC(=O)NC12
InChI
1S/C15H28N4O2S.C2HF3O2/c16-8-4-1-5-9-17-13(20)7-3-2-6-12-14-11(10-22-12)18-15(21)19-14;3-2(4,5)1(6)7/h11-12,14H,1-10,16H2,(H,17,20)(H2,18,19,21);(H,6,7)/t11-,12-,14-;/m0./s1
InChI key
QWKKJNXOPDNIEU-RGESYUBESA-N
Application
Biotinylation reagent
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M04203019606B1116000
Biotin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
B1116000
Biotin
description
solid, ≥98% (TLC)
description
configured for ABI
description
tested according to Ph. Eur.
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
application(s)
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
solubility
DMSO or DMF: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
solid
form
-
form
-
form
solid
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)