Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 827,00 zł |
Informacje o tej pozycji
827,00 zł
Nazwa produktu
Acridine Orange hydrochloride solution, 10 mg/mL in H2O, ≥95.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solution
concentration
10 mg/mL in H2O
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
orange to red
εmax
47-54 at 486-492 nm in water
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl[H].CN(C)c1ccc2cc3ccc(cc3nc2c1)N(C)C
InChI
1S/C17H19N3.ClH/c1-19(2)14-7-5-12-9-13-6-8-15(20(3)4)11-17(13)18-16(12)10-14;/h5-11H,1-4H3;1H
InChI key
VSTHNGLPHBTRMB-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 10 mg/mL in H2O, ≥95.0% (HPLC) | description Dye content 75 % | description Dye content ~90 % | description ≥98% (HPLC) |
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable |
| concentration 10 mg/mL in H2O | concentration - | concentration - | concentration - |
| color orange to red | color - | color - | color orange |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| form solution | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Muta. 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?