Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 477,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2420,00 zł 2057,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 11 110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
477,00 zł
Nazwa produktu
N-Acetyl-L-cysteine, BioXtra, ≥99% (TLC)
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤0.002% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.5%
color
white to off-white
mp
106-108 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.1%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
application(s)
cell analysis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1
InChI key
PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioXtra, ≥99% (TLC) | description Sigma Grade, ≥99% (TLC), powder | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| form powder | form powder | form - | form - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| assay ≥99% (TLC) | assay ≥99% (TLC) | assay - | assay - |
| product line BioXtra | product line - | product line - | product line - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: 100 mg/mL (with heating) | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Acetyl-L-cysteine
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?