Przejdź do
ARK2140
Squalene
redistilled, ChP, from animal
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H50
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
410.72
UNSPSC Code:
41116011
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
animal
Quality Segment
agency
ChP
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C(C\C=C(\CCC=C(C)C)/C)\C(=C\CC\C=C(\CC\C=C(\CCC=C(C)C)/C)/C)\C
InChI
1S/C30H50/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h15-18,23-24H,9-14,19-22H2,1-8H3/b27-17+,28-18+,29-23+,30-24+
InChI key
YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S3626442785Y0002131
SAFC
SAFC
ARK2140
Squalene
Squalene analytical standard
Supelco
442785
Squalene
Squalene European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0002131
Squalene
description
redistilled, ChP, from animal
description
≥98%, liquid
description
analytical standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
agency
ChP
agency
-
agency
-
agency
BP
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
biological source
animal
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
500
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Squalene
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)