Przejdź do
B2261
bisBenzimide H 33342 trihydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2′-(4-Ethoxyphenyl)-5-(4-methyl-1-piperazinyl)-2,5′-bi-1H-benzimidazole trihydrochloride, HOE 33342, Hoechst 33342, bisBenzimide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
248,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
678,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2710,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H28N6O · 3HCl · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
561.93 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1234011
eCl@ss:
32060205
248,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
yellow
pH
1.7 (20 °C)
solubility
H2O: 20 mg/mL, phosphate buffer: precipitates
suitability
suitable for fluorescence
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Cl[H].CCOc1ccc(cc1)C2=NCc3cc(ccc3N2)C4=NCc5cc(ccc5N4)N6CCN(C)CC6
InChI
1S/C29H32N6O.3ClH/c1-3-36-25-8-4-20(5-9-25)28-30-18-22-16-21(6-10-26(22)32-28)29-31-19-23-17-24(7-11-27(23)33-29)35-14-12-34(2)13-15-35;;;/h4-11,16-17H,3,12-15,18-19H2,1-2H3,(H,30,32)(H,31,33);3*1H
InChI key
FYEVKHPLBHLWHK-UHFFFAOYSA-N
General description
Fluorescent properties of bisBenzimide H 33342:
Free dye: Excitation maximum = 340 nm, Emission maximum = 510 nm (5 mM HEPES, 10 mM NaCl, pH 7.0) DNA complex: Excitation maximum = 355 nm, Emission maximum = 465 nm (5 mM HEPES, 10 mM NaCl, pH 7.0)
Application
Bisbenzimide Hoechst 33342 is a specific stain for AT-rich regions of double-stranded DNA and has been shown to displace several known DNA intercalators. This fluorescent dye has been used in sorting living cells based on DNA content, used in flow cytometry for the determination of DNA content, and for the visualization of chromatin distribution in living cells. It has been used to detect BrdU incorporation into cells and in studying the initial stages apoptosis and cellcycle distribution., Chromosomes that are dividing or replicating will not stain with this dye.
Useful for staining DNA, chromosomes and nuclei. May be used for fluorescence microscopy or flow cytometry.
Excitation max. = 346 nm
Emission max. = 460 nm
Biochem/physiol Actions
Membrane-permeable, fluorescent DNA stains with low cytotoxicity that intercalate in A-T regions of DNA.
Preparation Note
This product is soluble in water (50 mg/ml), yielding a clear solution. The pH of a 2% solution is 1.9. It has been observed that this material will precipitate from phosphate buffer solutions.
Aqueous solutions are stable for 1 month if kept in the dark at 2-8 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
14533B2883B1155
description
≥98% (HPLC)
description
suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98% (HPLC)
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
passes application test for fluorescence
suitability
passes application test for fluorescence
color
yellow
color
-
color
-
color
-
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
solubility
H2O: 20 mg/mL, phosphate buffer: precipitates
solubility
-
solubility
phosphate buffer: precipitates, H2O: 10 mg/mL, water and ethanol: 10 mg/mL
solubility
H2O: 10 mg/mL, water and ethanol: 10 mg/mL
Still not finding the right product?
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. Can Hoechst 33342 be dissolved in saline (0.9% NaCl)? I read it will precipitate in PBS.
    1 answer
    1. This product can be dissolved in 0.9% NaCl (normal saline) or water up to at least 50 mg/mL. The precipitation issue observed with phosphate-buffered saline (PBS) is due to phosphate ions; using saline avoids this precipitation.
      Helpful?
  2. Can solvents other than water be used to dissolve Product B2261, bisBenzimide H 33342 trihydrochloride?
    1 answer
    1. Hoechst 33342 can be dissolved in N,N-dimethylformamide (DMF).
      Helpful?
  3. Which Hoechst dye is suitable for chromosomal analysis?
    1 answer
    1. Hoechst 33258 (Product No. B2883) is the preferred Hoechst dye for chromosomal analysis. Hoechst 33342 (Product No. B2261) is a poor fluorochrome for chromosomal analysis.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. What is a typical concentration of Product B2261, bisBenzimide H 33342 trihydrochloride, for staining DNA in cells?
    1 answer
    1. 200 micrograms per mL.