Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 tabs | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 437,00 zł |
1000 tabs | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
437,00 zł
vapor pressure
2.6 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥95% (titration)
form
tablet
pH
5.1 (25 °C, 1.8 g/L)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 1 tablet/100mL, clear, colorless
storage temp.
room temp
SMILES string
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI key
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Application
- Effect of Boron Content in LiOH Solutions on the Corrosion Behavior of Zr-Sn-Nb Alloy.: This study investigates how varying boron content in lithium hydroxide solutions affects the corrosion behavior of Zr-Sn-Nb alloys, highlighting the potential implications for materials used in nuclear reactors (Zhao et al., 2024).
- Evaluation of living bacterial therapy assisted by pH/reactive oxygen species dual-responsive sodium alginate-based hydrogel for wound infections.: This research evaluates a boric acid-containing hydrogel for its effectiveness in treating wound infections through pH and reactive oxygen species responsiveness, indicating innovative applications in wound care (Miao et al., 2024).
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description tablet, 1 g boric acid per tablet | description puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., buffer substance, ≥99.8% | description BioReagent, Molecular Biology, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.5% | description BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (T) |
| assay ≥95% (titration) | assay ≥99.8% | assay ≥99.5% | assay ≥99.5% (T) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form tablet | form powder or crystals | form powder | form powder or crystals |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. room temp | storage temp. - |
| solubility water: 1 tablet/100mL, clear, colorless | solubility water: soluble | solubility water: 40 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: 1 M, clear, colorless (hot) |
| pH 5.1 (25 °C, 1.8 g/L) | pH 3.6-4.0 (20 °C, 4%) | pH 5.1 (25 °C, 1.8 g/L) | pH 3.6-4.4 (25 °C, saturated solution in H2O) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boric acid
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-35-3
10043-35-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?