Przejdź do
B3022
Beclomethasone dipropionate
analytical standard, for drug analysis
Synonim(y):
9-Chloro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17,21-dipropionate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
339,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1080,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4420,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H37ClO7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
521.04
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
226-886-0
MDL number:
eCl@ss:
25140904
339,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99%
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(OC(=O)CC)[C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]12C
InChI
1S/C28H37ClO7/c1-6-23(33)35-15-22(32)28(36-24(34)7-2)16(3)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-25(17,4)27(19,29)21(31)14-26(20,28)5/h10-11,13,16,19-21,31H,6-9,12,14-15H2,1-5H3/t16-,19-,20-,21-,25-,26-,27-,28-/m0/s1
InChI key
KUVIULQEHSCUHY-XYWKZLDCSA-N
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
General description
Beclomethasone dipropionate belongs to the chemical class of chlorinated glucocorticoid diesters, well known for its use in the treatment of asthma due to its anti-inflammatory properties.
Application
Beclomethasone dipropionate analytical standard can be used as follows:
  • Development of a reversed-phase high-performance liquid chromatographic (RP-HPLC) method, combined with UV detection to determine beclomethasone dipropionate in nanocapsule suspensions
  • Simultaneous determination of beclomethasone dipropionate and ketoconazole in their bulk and combined cream formulations using UV-spectrophotometry and RP-HPLC based methods
  • Estimation of beclomethasone dipropionate and formoterol fumarate in their combined dosage forms by stability indicating RP-HPLC method coupled with UV detection
  • Combined analysis of beclomethasone dipropionate and formoterol fumarate dihydrate using two UV-spectrometric and one RP-HPLC based methods in bulk and their pharmaceutical dosage forms
  • Multi-residue analysis of 21 glucocorticoids in environmental samples by ultra-high performance liquid chromatography (UHPLC) and mass spectrometry (MS)
Other Notes
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1619B030500096959
description
analytical standard, for drug analysis
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
anhydrous, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable, chromatography: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥99%
assay
-
assay
-
assay
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Beclomethasone dipropionate
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 2 - STOT RE 2
Narządy docelowe
Adrenal gland,Immune system,Bone
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)